3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR61009-1G
OR61009-5G
APOSOR61009-1GEA
65.4
EUR
APOSOR61009-1G
APOSOR61009-5G
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone 95%
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone
Formula:
C₇H₉NO₃S Pto. de fusión: 158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00719450 Núm. CAS: 98-30-6 EINECS: 202-654-4 |