5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-4-methylpicolinonitrile, 5-Bromo-4-methylpyridine-2-carbonitrile
OR61014-5G
APOSOR61014-5GEA 125 EUR
APOSOR61014-5G
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07375090
Núm. CAS: 886364-86-9