5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61015-1G OR61015-5G
APOSOR61015-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61015-1G APOSOR61015-5G
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
Formula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375125
Núm. CAS: 886365-43-1