8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6102-100MG OR6102-250MG
APOSOR6102-100MGEA 43.5 EUR
APOSOR6102-100MG APOSOR6102-250MG
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₅H₃ClN₄
Pto. de fusión: 194…200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00490111
Núm. CAS: 40971-88-8