5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR61027-1G OR61027-250MG OR61027-5G
APOSOR61027-1GEA 59.6 EUR
APOSOR61027-1G APOSOR61027-250MG APOSOR61027-5G
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Pto. de fusión: 33…35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655596
Núm. CAS: 69321-56-8
UN: 1759
ADR: 8,III