Dimetil sulfóxido 99.7+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DMSO
OR61029-100ML OR61029-25ML OR61029-50ML
APOSOR61029-100MLEA 451 EUR
APOSOR61029-100ML APOSOR61029-25ML APOSOR61029-50ML
Dimetil sulfóxido 99.7+%
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C
Pto. de fusión: 16…19 °C
Densidad: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
Índice Merck: 13,03285