4-Methyl-3-pyridineboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6103-1G OR6103-5G OR6103-25G
APOSOR6103-1GEA 37.7 EUR
APOSOR6103-1G APOSOR6103-5G APOSOR6103-25G
4-Methyl-3-pyridineboronic acid 96%
4-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₂
Pto. de fusión: 102…106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788244
Núm. CAS: 148546-82-1