Ethyl 1H-indazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl Indazole-5-carboxylate, Ethyl 1H-indazole-5-carboxylate, Indazole-5-carboxylic acid ethyl ester
OR61035-1G
OR61035-5G
OR61035-10G
APOSOR61035-1GEA
21.9
EUR
APOSOR61035-1G
APOSOR61035-5G
APOSOR61035-10G
Ethyl 1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Pto. de fusión: 122…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426220 Núm. CAS: 192944-51-7 |