2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Dichloro-7-deazapurine
OR61036-1G
OR61036-100G
OR61036-25G
APOSOR61036-1GEA
21.9
EUR
APOSOR61036-1G
APOSOR61036-100G
APOSOR61036-25G
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula:
C₆H₃Cl₂N₃ Pto. de fusión: 250…252 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08059278 Núm. CAS: 90213-66-4 |