2-Amino-5-phenylpyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61038-10G OR61038-1G OR61038-5G
APOSOR61038-10GEA 793 EUR
APOSOR61038-10G APOSOR61038-1G APOSOR61038-5G
2-Amino-5-phenylpyrazine 98%
2-Amino-5-phenylpyrazine
Formula: C₁₀H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01646266
Núm. CAS: 13535-13-2