3-Cloro-5-formilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61039-1G OR61039-250MG OR61039-5G
APOSOR61039-1GEA 55.1 EUR
APOSOR61039-1G APOSOR61039-250MG APOSOR61039-5G
3-Cloro-5-formilpiridina
3-Cloro-5-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457773
Núm. CAS: 113118-82-4