3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Boronophenyl)acetic acid
OR6104-250MG OR6104-1G
APOSOR6104-250MGEA 133 EUR
APOSOR6104-250MG APOSOR6104-1G
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08704669
Núm. CAS: 914397-60-7