Methyl-4-amino-2-methylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-amino-2-methylbenzoate
OR61046-25G OR61046-5G
APOSOR61046-25GEA 69.6 EUR
APOSOR61046-25G APOSOR61046-5G
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,1891 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458829
Núm. CAS: 6933-47-7