Dietoxi(dimetil)silano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimethyldiethoxysilane
OR61048-100G OR61048-2.5KG OR61048-500G
APOSOR61048-100GEA 21.9 EUR
APOSOR61048-100G APOSOR61048-2.5KG APOSOR61048-500G
Dietoxi(dimetil)silano
Dietoxi(dimetil)silano
Formula: C₆H₁₆O₂Si
MW: 148,28 g/mol
Pto. Ebullición: 111…113 °C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,865 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009068
Núm. CAS: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II