6-Bromo-4-nitro-1H-indazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61053-5G
APOSOR61053-5GEA 116 EUR
APOSOR61053-5G
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole 97%
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Pto. de fusión: 212…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368216
Núm. CAS: 885518-46-7