Ethyl 2-(4-isobutylphenyl)propionate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61054-1G OR61054-250MG
APOSOR61054-1GEA 87 EUR
APOSOR61054-1G APOSOR61054-250MG
Ethyl 2-(4-isobutylphenyl)propionate 98%
Ethyl-2-(4-isobutylphenyl)propionate
Formula: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234.34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00869901
Núm. CAS: 41283-72-1