L-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L-Methyltyrosinate hydrochloride, H-Tyr-OMe.HCl, H-Tyr-OMe·HCl
OR61060-100G OR61060-500G OR61060-25G
APOSOR61060-100GEA 55.1 EUR
APOSOR61060-100G APOSOR61060-500G APOSOR61060-25G
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 231.68 g/mol
Pto. de fusión: 190…193 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012607
Núm. CAS: 3417-91-2