2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR61061-10G OR61061-1G OR61061-5G
APOSOR61061-10GEA 677 EUR
APOSOR61061-10G APOSOR61061-1G APOSOR61061-5G
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Formula: C₆H₅BrINO
Pto. de fusión: 99…100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09909341
Núm. CAS: 321535-37-9