5-Bromo-1-isoindolinone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, 5-Bromoisoindolin-1-one
OR61062-5G OR61062-100G OR61062-25G
APOSOR61062-5GEA 36.4 EUR
APOSOR61062-5G APOSOR61062-100G APOSOR61062-25G
5-Bromo-1-isoindolinone 98%
5-Bromo-1-isoindolinone
Formula: C₈H₆BrNO
MW: 212,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701292
Núm. CAS: 552330-86-6