L-Propargylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Pra-OH, (S)-2-Aminopent-4-ynoic acid, (S)-alpha-Propargylglycine
OR61064-5G OR61064-25G
APOSOR61064-5GEA 155 EUR
APOSOR61064-5G APOSOR61064-25G
L-Propargylglycine
L-Propargylglycine
Formula: C₅H₇NO₂
MW: 113,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077855
Núm. CAS: 23235-01-0