Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61067-1G OR61067-5G
APOSOR61067-1GEA 0 EUR
APOSOR61067-1G APOSOR61067-5G
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO₂
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08274538
Núm. CAS: 61367-07-5