2-Hydrazinylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2(1H)-Pyridinone, hydrazone, 2-hydrazinylpyridine, 2-Hydrazinopyridine
OR61068-100G OR61068-25G OR61068-5G
APOSOR61068-100GEA 478 EUR
APOSOR61068-100G APOSOR61068-25G APOSOR61068-5G
2-Hydrazinylpyridine 95%
2-Hydrazinylpyridine
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 90…92 °C/0,75mmHg
Pto. de fusión: 41…44 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006249
Núm. CAS: 4930-98-7