Methyl-6-chloropicolinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61071-25G OR61071-5G
APOSOR61071-25GEA 0 EUR
APOSOR61071-25G APOSOR61071-5G
Methyl-6-chloropicolinate
Methyl-6-chloropicolinate
Formula: C₇H₆ClNO₂
Pto. de fusión: 93…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00155391
Núm. CAS: 6636-55-1