ω-3,4-Tricloroacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-3,4-Tricloroacetofenona, 2,3',4'-Tricloroacetofenona
OR61073-25G OR61073-5G
APOSOR61073-25GEA 150 EUR
APOSOR61073-25G APOSOR61073-5G
ω-3,4-Tricloroacetofenona 95%
ω-3,4-Tricloroacetofenona
Formula: C₈H₅Cl₃O
MW: 223,49 g/mol
Pto. Ebullición: 171…173 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 46…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03970382
Núm. CAS: 42981-08-8
UN: 1759
ADR: 8,III