4-(Chloromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61079-100G OR61079-25G OR61079-500G
APOSOR61079-100GEA 0 EUR
APOSOR61079-100G APOSOR61079-25G APOSOR61079-500G
4-(Chloromethyl)benzonitrile
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Pto. Ebullición: 179 °C/50mmHg
Pto. de fusión: 77…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019761
Núm. CAS: 874-86-2
UN: 3261
ADR: 8,II