3-Cloro-2-hidracinopiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6108-100G OR6108-25G OR6108-5G
APOSOR6108-100GEA 241 EUR
APOSOR6108-100G APOSOR6108-25G APOSOR6108-5G
3-Cloro-2-hidracinopiridina 98%
3-Cloro-2-hidracinopiridina
Formula: C₅H₆ClN₃
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01936479
Núm. CAS: 22841-92-5