2-Bromo-6-iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-iodo-2-methylbenzene
OR61090-10G OR61090-1G OR61090-5G
APOSOR61090-10GEA 163 EUR
APOSOR61090-10G APOSOR61090-1G APOSOR61090-5G
2-Bromo-6-iodotolueno 98%
2-Bromo-6-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780672
Núm. CAS: 97456-81-0