Methyl-6-amino-5-bromopicolinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-amino-5-bromopyridine-2-carboxylate, Methyl 6-amino-5-bromopicolinate
OR61091-1G OR61091-250MG OR61091-5G
APOSOR61091-1GEA 114 EUR
APOSOR61091-1G APOSOR61091-250MG APOSOR61091-5G
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate 97%
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231,0500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062950
Núm. CAS: 178876-82-9