tert-Butyl-N-methylcarbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl methylcarbamate
OR61100-5G OR61100-25G OR61100-100G
APOSOR61100-5GEA 21.9 EUR
APOSOR61100-5G APOSOR61100-25G APOSOR61100-100G
tert-Butyl-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl-N-methylcarbamate
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08899404
Núm. CAS: 16066-84-5