2-Chloro-3-methoxypyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61101-1G OR61101-250MG
APOSOR61101-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61101-1G APOSOR61101-250MG
2-Chloro-3-methoxypyrazine
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5600 g/mol
Pto. de fusión: 31…32 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02684324
Núm. CAS: 40155-28-0