2-Amino-5-chloropyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61102-1G OR61102-5G
APOSOR61102-1GEA 43.5 EUR
APOSOR61102-1G APOSOR61102-5G
2-Amino-5-chloropyrazine
2-Amino-5-chloropyrazine
Formula: C₄H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03423596
Núm. CAS: 33332-29-5