(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Aminomethyl)-3-chloropyrazine
OR61103-250MG OR61103-5G
APOSOR61103-250MGEA 139 EUR
APOSOR61103-250MG APOSOR61103-5G
(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine 95%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine
Formula: C₅H₆ClN₃
MW: 143,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038434
Núm. CAS: 771581-15-8