2-Bromo-5-methoxypyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR61105-1G
OR61105-250MG
APOSOR61105-1GEA
71.2
EUR
APOSOR61105-1G
APOSOR61105-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrazine
2-Bromo-5-methoxypyrazine
Formula:
C₅H₅BrN₂O MW: 189.0100 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08235189 Núm. CAS: 143250-10-6 |