2-Bromopyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61107-1G OR61107-25G
APOSOR61107-1GEA 36.4 EUR
APOSOR61107-1G APOSOR61107-25G
2-Bromopyrazine 98%
2-Bromopyrazine
Formula: C₄H₃BrN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08275680
Núm. CAS: 56423-63-3