5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61110-25G OR61110-5G
APOSOR61110-25GEA 405 EUR
APOSOR61110-25G APOSOR61110-5G
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C7H6ClNO2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375127
Núm. CAS: 886365-46-4