4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61112-10G OR61112-1G OR61112-5G
APOSOR61112-10GEA 372 EUR
APOSOR61112-10G APOSOR61112-1G APOSOR61112-5G
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909611
Núm. CAS: 87600-98-4