3-Cloro-5-nitrobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-chloro-5-nitrobenzoate, 3-Chloro-5-nitrobenzoic acid methyl ester
OR6112-1G OR6112-5G OR6112-250MG
APOSOR6112-1GEA 125 EUR
APOSOR6112-1G APOSOR6112-5G APOSOR6112-250MG
3-Cloro-5-nitrobenzoato de metilo 98%
3-Cloro-5-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆ClNO₄
MW: 215.59 g/mol
Pto. Ebullición: 314 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01529623
Núm. CAS: 36138-28-0