3,5-Dimetilbencilo bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61128-100G OR61128-25G
APOSOR61128-100GEA 0 EUR
APOSOR61128-100G APOSOR61128-25G
3,5-Dimetilbencilo bromuro 97%
3,5-Dimetilbencilo bromuro
Formula: C₉H₁₁Br
Pto. Ebullición: 109…110 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 36…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013539
Núm. CAS: 27129-86-8
UN: 3261
ADR: 8,II