3,5-Xilidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61129-100G OR61129-25G OR61129-5G
APOSOR61129-100GEA 71.2 EUR
APOSOR61129-100G APOSOR61129-25G APOSOR61129-5G
3,5-Xilidina 97%
3,5-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 221 °C
Pto. de fusión: 44446 °C
Densidad: 0,972 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007813
Núm. CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II