2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)sulphanyl]aniline
OR6113-1G OR6113-5G OR6113-25G
APOSOR6113-1GEA 185 EUR
APOSOR6113-1G APOSOR6113-5G APOSOR6113-25G
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine 95+%
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₁₂H₁₃N₃S
MW: 231,32 g/mol
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203026
Núm. CAS: 387358-42-1