1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR61138-1G OR61138-100MG OR61138-250MG OR61138-5G
APOSOR61138-1GEA 87 EUR
APOSOR61138-1G APOSOR61138-100MG APOSOR61138-250MG APOSOR61138-5G
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00297151
Núm. CAS: 74205-29-1