1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
OR61139-5G
APOSOR61139-5GEA
65.4
EUR
APOSOR61139-5G
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192,2112 g/mol Pto. de fusión: 130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019223 Núm. CAS: 16728-01-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...