1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6114-1G OR6114-250MG OR6114-100MG
APOSOR6114-1GEA 177 EUR
APOSOR6114-1G APOSOR6114-250MG APOSOR6114-100MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Formula: C₉H₁₂ClN
Pto. Ebullición: 91 °C/4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669636
Núm. CAS: 17797-11-4
UN: 2735
ADR: 8,III