3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61147-1G OR61147-5G
APOSOR61147-1GEA 928 EUR
APOSOR61147-1G APOSOR61147-5G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride
Formula: C₉H₁₁BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19381731
Núm. CAS: 1332920-63-4