6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6116-1G OR6116-5G
APOSOR6116-1GEA 170 EUR
APOSOR6116-1G APOSOR6116-5G
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂
Pto. de fusión: >270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140821
Núm. CAS: 216955-75-8