1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Benzylpiperidine-4-carboxaldehyde, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxaldehyde
OR61172-25G
APOSOR61172-25GEA 77 EUR
APOSOR61172-25G
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde 95%
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,28 g/mol
Pto. Ebullición: 315 °C
Densidad: 1,026 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258902
Núm. CAS: 22065-85-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III