N-(2-Etoxi-1,2-dihidroquinolina)carboxilato de etilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
OR61179-100G
OR61179-500G
OR61179-25G
APOSOR61179-100GEA
45.1
EUR
APOSOR61179-100G
APOSOR61179-500G
APOSOR61179-25G
N-(2-Etoxi-1,2-dihidroquinolina)carboxilato de etilo 99%
N-(2-Etoxi-1,2-dihidroquinolina)carboxilato de etilo
Formula:
C₁₄H₁₇NO₃ Pto. Ebullición: 125…128 °C/0,1mmHg Pto. de fusión: 63…66 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006703 Núm. CAS: 16357-59-8 |