6-Aminonicotinonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6119-100G OR6119-25G OR6119-5G
APOSOR6119-100GEA 557 EUR
APOSOR6119-100G APOSOR6119-25G APOSOR6119-5G
6-Aminonicotinonitrilo 97%
6-Aminonicotinonitrilo
Formula: C₆H₅N₃
Pto. Ebullición: 240…250 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 159…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128902
Núm. CAS: 4214-73-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III