4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
OR61202-5G OR61202-1G
APOSOR61202-5GEA 394 EUR
APOSOR61202-5G APOSOR61202-1G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate
Formula: C₁₀H₁₀ClNO₆
MW: 275,65 g/mol
Pto. de fusión: 120…125 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00143507
Núm. CAS: 42855-00-5
UN: 3261
ADR: 8,II