1H-Pyrazole-4-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61205-5G OR61205-10G OR61205-1G
APOSOR61205-5GEA 60.9 EUR
APOSOR61205-5G APOSOR61205-10G APOSOR61205-1G
1H-Pyrazole-4-carbonitrile 98%
1H-Pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₄H₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040250
Núm. CAS: 31108-57-3